Learn More
Invitrogen™ Epi5™ Episomal iPSC Reprogramming Kit
Código de producto. 15313836
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Kit
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15313836 1 Kit 1 set
1 options
Código de producto. 15313836 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor A15960
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Kit episomal de reprogramación de iPSC Epi5™
El kit episomal de reprogramación de iPSC Epi5™ proporciona un conjunto fácil de usar y altamente eficiente de 5 vectores episómicos diseño del Dr. Okita en el laboratorio del profesor Yamanaka del centro de investigación y aplicación de células iPS (CiRA) de la Universidad de Kioto. Este sistema produce células madre pluripotentes inducidas por humanos (iPSCs) libres de virus y de transgenes, con eficiencias en el rango de 0,04 a 0,3 %, dependiendo del tipo de célula que se reprograme.
Las características del kit episomal de reprogramación de iPSC Epi5™ incluyen:
  • Fácil de usar y muy eficiente: al no necesitar moléculas pequeñas durante la reprogramación y la supresión añadida de p53 mejoran la generación (1) de IPSC
  • Se puede utilizar en todas las etapas de la investigación de IPSC: la reprogramación sin transgenes ni virus le permite su uso desde para la investigación básica hasta para la preclínica
  • Flexibilidad en el sistema de medios: se puede utilizar en sistemas de medios sin alimentadores o basados en alimentadores
    Crear iPS transgénicos y libres de virus
    Los vectores episómicos son un sistema bien descrito para producir iPSC sin transgenes ni virus, lo que proporciona una fuente de iPSC para todas las etapas de investigación de células madre pluripotentes. Otros métodos de reprogramación, como el lentivirus, contienen transgenes que se pueden integrar en el genoma huésped, lo que puede perturbar el genoma o producir resultados impredecibles.
    Como vectores oriP/EBNA1, estos vectores episómicos contienen cinco factores de reprogramación (Oct4, Sox2, Lin28, Klf4, y L-Myc) y se replican extracromosómicamente una vez por ciclo celular. A esta tasa de replicación, los episomas se pierden a una tasa de aproximadamente el 5 % por generación celular. Este sistema muestra una generación mejorada de IPSC a través de la supresión de p53, y la inclusión de L-Myc ha demostrado ser más potente y específica que la de c-Myc durante la generación de IPSC (1) humana.
    Sistema fácil de usar
    Este kit de dos viales proporciona el sistema óptimo para la reprogramación de vectores episómicos y elimina la necesidad de utilizar moléculas pequeñas en el medio de reprogramación. Los vectores episomales se introducen en la célula mediante electroporación. Recomendamos el uso del sistema de transfección Neon™ para la electroporación, que aporta flexibilidad en el volumen y, por tanto, en el número de células necesarias para la reprogramación.
    Flexibilidad en la selección de sistemas de medios
    El kit epistomal de reprogramación de IPSC Epi5™ puede utilizarse con varios tipos de células y sistemas de medios. Los protocolos para los fibroblastos y las células sanguíneas CD34+ están disponibles en la reprogramación con o sin alimentador.
    1. Okita K, Matsumara Y, Sato Y, et al. A more efficient method to generate integration free human iPS cells. Nature Methods 8, 409 - 412, 2011.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Método de clonación Ninguno
    Contenido y almacenamiento Dos tubos. Almacenar a entre -5 y -20 °C.
    Tipo de entrega Transfección
    Para utilizar con (aplicación) Reprogramación e ingeniería de células madre
    Para utilizar con (equipo) Electroporador, sistema de transfección Neon
    de control principal el
    Línea de productos Epi5
    Tipo de producto Kit episomal de reprogramación de iPSC
    Promotor CAG
    Etiqueta de proteína Ninguno
    Cantidad 1 Kit
    Origen de replicación Origen de pUC
    Gen marcador Ninguno
    Agente de selección (eucariótico) Ninguno
    Vector EBNA OriP