Learn More
epi-(+)-Estrigolactona GR24, TRC
Código de producto. 30428266
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
30428266 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 30428266 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS6876051MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 151716-23-3
Fórmula molecular C17 H14 O5
Peso molecular (g/mol) 298.29
Sinónimo (3E,3Ar,8Bs)-3-[[[(2S)-2,5-Dihydro-4-Methyl-5-Oxo-2-Furanyl]Oxy]Methylene]-3,3A,4,8B-Tetrahydro-2H-Indeno[1,2-B]Furan-2-One, (+)-2'-Epigr 24, [3Ar-[3E(S*),3Aα,8Bα]]-3-[[(2,5-Dihydro-4-Methyl-5-Oxo-2-Furanyl)Oxy]Methylene]-3,3A,4,8B-Tetrahydro-2H-Indeno[1,2-B]Furan-2-One
Nombre IUPAC (3E,3aR,8bS)-3-[[(2S)-4-metil-5-oxo-2H-furano-2-il]oximetilideno]-4,8b-dihidro-3aH-indeno[1,2-b]furano-2-one
SMILES CC1=C[C@@H](O\C=C\2/[C@H]3Cc4ccccc4[C@H]3OC2=O)OC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Epi-(+)-Strigolactone Gr24
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H14O5/c1-9-6-14(21-16(9)18)20-8-13-12-7-10-4-2-3-5-11(10)15(12)22-17(13)19/h2-6,8,12,14-15H,7H2,1H3/b13-8+/t12-,14+,15-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 298.084