Learn More
epi-(-)-Estrobolactona GR24, TRC
Código de producto. 30417711
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Código de producto. Cantidad
30417711 1 mg
1 options
Código de producto. 30417711 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS6876151MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 188062-51-3
Fórmula molecular C17H14O5
Peso molecular (g/mol) 298.29
Sinónimo (3E,3aS,8bR)-3-[[[(2R)-2,5-Dihydro-4-methyl-5-oxo-2-furanyl]oxy]methylene]-3,3a,4,8b-tetrahydro-2H-indeno[1,2-b]furan-2-one, [3aS-[3E(S*),3aalpha,8balpha]]-3-[[(2,5-Dihydro-4-methyl-5-oxo-2-furanyl)oxy]methylene]-3,3a,4,8b-tetrahydro-2H-indeno[1,2-b]furan-2-one
Nombre IUPAC (3E,3aS,8bR)-3-[[(2R)-4-metil-5-oxo-2H-furano-2-il]oximetilideno]-4,8b-dihidro-3aH-indeno[1,2-b]furano-2-one
SMILES CC1=C[C@H](O\C=C\2/[C@@H]3Cc4ccccc4[C@@H]3OC2=O)OC1=O
Spezifikation
Nombre del producto químico o material epi-(-)-Strigolactone GR24
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H14O5/c1-9-6-14(21-16(9)18)20-8-13-12-7-10-4-2-3-5-11(10)15(12)22-17(13)19/h2-6,8,12,14-15H,7H2,1H3/b13-8+/t12-,14+,15-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 298.0841
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.