Learn More
Epi-Lacosamida, TRC
Código de producto. 30138257
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138257 250 mg 250 miligramos
30133408 25 mg 25 miligramos
17939639 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138257 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE588795250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 175481-37-5
Fórmula molecular C13H18N2O3
Peso molecular (g/mol) 250.29
Sinónimo Propanamide, 2-(acetylamino)-3-methoxy-N-(phenylmethyl)-, (S)-, (2S)-2-(Acetylamino)-3-methoxy-N-(phenylmethyl)propanamide, SPM 6953, (2S)-2-(Acetylamino)-N-benzyl-3-methoxypropanamide, Lacosamide Imp. A (EP), (2S)-2-(Acetamido)-N-benzyl-3-methoxypropanamide, (S)-2-(Acetylamino)-3-methoxy-N-(phenylmethyl)propanamide, (2S)-2-(Acetylamino)-3-methoxy-N-(phenylmethyl)propanamide, SPM 6953;
Nombre IUPAC (2S)-2-acetamido-N-benzil-3-metoxipropanamida
SMILES COC[C@H](NC(=O)C)C(=O)NCc1ccccc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Epi-Lacosamide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H18N2O3/c1-10(16)15-12(9-18-2)13(17)14-8-11-6-4-3-5-7-11/h3-7,12H,8-9H2,1-2H3,(H,14,17)(H,15,16)/t12-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 250.1317
Porcentaje de pureza >95%