Learn More
Epi Brassinolide, 90%, TRC
Código de producto. 17993015
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2.50 miligramo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17993015 10 mg 10 miligramos
17910955 2.5 mg 2.50 miligramo
17991845 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17993015 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE58200010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 78821-43-9
Fórmula molecular C28 H48 O6
Peso molecular (g/mol) 480.68
Sinónimo B-Homo-7-oxaergostan-6-one, 2,3,22,23-tetrahydroxy-, (2α,3α,5α,22R,23R)-, (1R,3aS,3bS,6aS,8S,9R,10aR,10bS,12aS)-1-[(1S,2R,3R,4R)-2,3-Dihydroxy-1,4,5-trimethylhexyl]hexadecahydro-8,9-dihydroxy-10a,12a-dimethyl-6H-benz[c]indeno[5,4-e]oxepin-6-one, (22R,23R,24R)-2α,3α,22,23-Tetrahydroxy-B-homo-7-oxa-5α-ergostan-6-one, 24(R)-Epibrassinolide, 24-Epibrassinolide, 24-epi-Brassinolide, 6H-Benz[c]indeno[5,4-e]oxepin-6-one, 1-(2,3-dihydroxy-1,4,5-trimethylhexyl)hexadecahydro-8,9-dihydroxy-10a,12a-dimethyl-, [1R-[1α(1S*,2R*,3R*,4R*),3aβ,3bα,6aβ,8β,9β,10aα,10bβ,12aα]]-, B 1105, BP 55, Epibrassinolide, Epibrassinolide R, Epin, 6H-Benz[c]indeno[5,4-e]oxepin-6-one, 1-[(1S,2R,3R,4R)-2,3-dihydroxy-1,4,5-trimethylhexyl]hexadecahydro-8,9-dihydroxy-10a,12a-dimethyl-, (1R,3aS,3bS,6aS,8S,9R,10aR,10bS,12aS)-
SMILES CC(C)[C@@H](C)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3COC(=O)[C@H]4C[C@H](O)[C@H](O)C[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Epibrassinolide
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C28H48O6/c1-14(2)15(3)24(31)25(32)16(4)18-7-8-19-17-13-34-26(33)21-11-22(29)23(30)12-28(21,6)20(17)9-10-27(18,19)5/h14-25,29-32H,7-13H2,1-6H3/t15-,16+,17+,18-,19+,20+,21-,22+,23-,24-,25-,27-,28-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 480.3451