Learn More
Epetraborole hydrochloride, MedChemExpress
Descripción
Epetraborole hydrochloride is a novel leucyl-tRNA synthetase (LeuRS) inhibitor, which inhibits protein synthesis by binding to the terminal adenosine ribose (A76) of leucyl-tRNA synthetase.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Epetraborole hydrochloride |
| CAS | 1234563-16-6 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C11H17BClNO4 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | GSK2251052 hydrochloride |
| Información de solubilidad | DMSO : 200 mg/mL (731.21 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 28 mg/mL (102.37 mM) |
| SMILES | OCCCOC1=C(B(O)O[C@@H]2CN)C2=CC=C1.[H]Cl |
| Peso molecular (g/mol) | 273.52 |
| Mostrar más |