Learn More
Epertinib, MedChemExpress
Código de producto. 16441079
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
16441079 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 16441079 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY107367
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Epertinib (S-22611) is a potent, oral, reversible, and selective tyrosine kinase inhibitor of EGFR, HER2 and HER4, with IC50s of 1.48 nM, 7.15 nM and 2.49 nM, respectively. Epertinib shows potent antitumor activity.
Epertinib (S-22611) is a potent, oral, reversible, and selective tyrosine kinase inhibitor of EGFR, HER2 and HER4, with IC50s of 1.48 nM, 7.15 nM and 2.49 nM, respectively. Epertinib shows potent antitumor activity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Epertinib
CAS 908305-13-5
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C30H27ClFN5O3
Cantidad 1 mg
Sinónimo S-22611
SMILES CC#C/C(C1=CC2=C(NC3=CC=C(OCC4=CC=CC(F)=C4)C(Cl)=C3)N=CN=C2C=C1)=N\OC[C@@H]5NCCOC5
Peso molecular (g/mol) 560.02
Formula Weight (peso de la fórmula) 560.02
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease