Learn More
Clorhidrato de Eperisona, TRC
Código de producto. 17961735
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17961735 100 mg 100 miligramos
17934635 1 g 1 g
17923335 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17961735 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE565800100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56839-43-1
Fórmula molecular C17 H25 N O . Cl H
Peso molecular (g/mol) 295.85
Sinónimo 1-Propanone, 1-(4-ethylphenyl)-2-methyl-3-(1-piperidinyl)-, hydrochloride (1:1), 1-Propanone, 1-(4-ethylphenyl)-2-methyl-3-(1-piperidinyl)-, hydrochloride (9CI), (+/-)-Eperisone hydrochloride, 4'-Ethyl-2-methyl-3-piperidinopropiophenone hydrochloride, E 0646, EMPP, Eperisone hydrochloride, Mional, Myonal, Myosone plus, Rapisone, Skelact
Nombre IUPAC 1-(4-etilfenilo)-2-metil-3-piperidina-1-ilpropano-1-una; Cloruro
SMILES Cl.CCc1ccc(cc1)C(=O)C(C)CN2CCCCC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Eperisone Hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H25NO.ClH/c1-3-15-7-9-16(10-8-15)17(19)14(2)13-18-11-5-4-6-12-18;/h7-10,14H,3-6,11-13H2,1-2H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 295.1703
Porcentaje de pureza >95%