Learn More
Cloruro de Eperisona-d10, TRC
Código de producto. 30387592
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30387592 5 mg
30371039 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30387592 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE5658025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1246819-46-4
Fórmula molecular C17H16D10ClNO
Peso molecular (g/mol) 305.91
Sinónimo 1-(4-Ethylphenyl)-2-methyl-3-(1-piperidinyl-d10)-1-propanone Hydrochloride, 4'-Ethyl-2-methyl-3-(piperidino-d10)propiophenone Hydrochloride, E 0646-d10, EMPP-d10, Mional-d10, Myonal-d10
Nombre IUPAC 1-(4-etilfenilo)-2-metil-3-(piperidina-1-il-d10)propano-1-uno cloruro de hidrógeno
SMILES O=C(C(C)CN1C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H])C2=CC=C(CC)C=C2.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Eperisone-d10 Hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H25NO.ClH/c1-3-15-7-9-16(10-8-15)17(19)14(2)13-18-11-5-4-6-12-18;/h7-10,14H,3-6,11-13H2,1-2H3;1H/i4D2,5D2,6D2,11D2,12D2;
Formula Weight (peso de la fórmula) 305.23
Porcentaje de pureza >95%