Learn More
Eperezolid, MedChemExpress
Código de producto. 16424946
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16424946 100 mg 100 miligramos
16420277 50 mg 50 miligramos
16416637 5 mg 5 miligramos
16403918 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16424946 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10393
MedChemExpress Eperezolid(PNU-100592) is a oxazolidinone antibacterial agent, Eperezolid demonstrated good in vitro inhibitory activity, regardless of methicillin susceptibility for staphylococci(MIC90= 1-4 mg/ml).
Eperezolid(PNU-100592) is a oxazolidinone antibacterial agent, Eperezolid demonstrated good in vitro inhibitory activity, regardless of methicillin susceptibility for staphylococci(MIC90= 1-4 mg/ml).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Eperezolid
Forma física Solid
CAS 165800-04-4
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H23FN4O5
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo PNU-100592
Información de solubilidad DMSO : ≥ 44 mg/mL (111.56 mM)
SMILES O=C(O[C@H]1CNC(C)=O)N(C1)C2=CC(F)=C(C=C2)N3CCN(CC3)C(CO)=O
Peso molecular (g/mol) 394.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 394.4
Porcentaje de pureza 95.77%