Learn More
BRAND™ Juntas cónicas de caucho de EPDM
Código de producto. 10548781 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro exterior (métrico):
11 mm
16 mm
20 mm
22 a 84 mm
25 mm
32 mm
43 mm
71 mm
89 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 8
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro exterior (métrico) unitSize
10548781 11 mm paquete de 10
10689071 16 mm paquete de 10
10518971 20 mm paquete de 10
10325571 43 mm paquete de 10
10277971 71 mm paquete de 10
10101971 25 mm paquete de 10
10049900 32 mm paquete de 10
10614552 22 a 84 mm paquete de 8
10599531 89 mm paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 10548781 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 462512
Promociones en material de vidrio
Usar código promocional 28509
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Colocar entre el embudo del filtro y el matraz de filtración para un ajuste seguro.
  • Construcción de caucho (EPDM)
  • Forma cónica
  • Proporciona un ajuste seguro entre el embudo del filtro y el matraz de filtración
  • Se suministran en paquetes de 10
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Se utiliza para embudos del filtro y matraces de filtración
Longitud (métrico) 22 mm
Cantidad 10
Diámetro exterior (métrico) 11 mm
Material EPDM
Tipo Junta cónica