Learn More
BRAND™ Juntas cónicas de caucho de EPDM
Colocar entre el embudo del filtro y el matraz de filtración para un ajuste seguro.
Marca:  BRAND™ 462723
Detalles adicionales : Peso : 0.73000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10518971
  • 76.00€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 18-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Construcción de caucho (EPDM)
  • Forma cónica
  • Proporciona un ajuste seguro entre el embudo del filtro y el matraz de filtración
  • Se suministran en paquetes de 10
Especificaciones
Especificaciones
Se utiliza para embudos del filtro y matraces de filtración
10
20 mm
Junta cónica de caucho
EPDM
35 mm