Learn More
Thermo Scientific™ Dosímetros electrónicos personales (EPD)
Código de producto. 11977897 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Descripción:
Dosímetro personal electrónico EPD Mk2, gris
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Descripción Tamaño de la unidad
11977897 Dosímetro personal electrónico EPD Mk2, gris cada uno
1 options
Código de producto. 11977897 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor EPD/1/62920/120
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Conozca la exposición a la radiación ionizante y reaccione rápidamente a los niveles crecientes de radiación gamma, beta y de neutrones con los dosímetros electrónicos personales.
Los trabajadores en plantas de energía nuclear, instalaciones de investigación nuclear y laboratorios médicos necesitan supervisar continuamente su exposición a la posible radiación perjudicial. Los dosímetros electrónicos personales Thermo Scientific™ EPD supervisan la exposición a la radiación ionizante en tiempo real y emiten alarmas sonoras y visuales para que el personal pueda reaccionar rápidamente cuando se supere el nivel de dosis aceptable. Los dosímetros electrónicos personales EPD, que cuentan con una excelente respuesta a la radiación gamma, beta, de neutrones y de rayos X, garantizan la seguridad en cualquier entorno.
La línea de productos de EPD (dosímetro electrónico personal) consta de:
Thermo Scientific™ EPD Mk2™ Dosímetro electrónico personal
  • Excelente respuesta a radiaciones gamma, beta y X.
  • Único dosímetro independiente o parte de un sistema de dosimetría completo, como webREMS o ViewPoint Enterprise.
  • Rendimiento radiológico avanzado, de 15 keV a 10 MeV, con un diseño pequeño y ligero.
  • El dosímetro más completo según el estudio de intercomparación dosimétrica personal activa de la IAEA, IAEA-TECDOC-1564.
  • Tecnología de varios detectores.
  • Excelente gestión de energía y monitorización de batería.
  • Alarma sonora configurable alta.
  • Excelente inmunidad a interferencia electromagnética.
  • Visualización sencilla con retroiluminación opcional.
  • Resistente tapón de batería y retención de clips mejorada.
  • LCD y maletín fiables.
Thermo Scientific™ EPD N2™Dosímetro electrónico personal
  • Rendimiento excelente en los campos de neutrones / gamma combinados y para mediciones de dosis bajas.
  • Rendimiento radiológico avanzado, de 20 keV a 10 MeV (fotón); térmico de 0,025 a 15 MeV (neutrón).
  • Tecnología de varios detectores.
  • Visualización directa de Hp(10) para neutrones y fotones.
  • Excelente inmunidad a interferencia electromagnética.
  • Compatibilidad con accesorios, software y lectores Thermo Scientific EPD actuales o actualizables.
Thermo Scientific™ Dosímetro personal electrónico EPD-G
  • Excelente respuesta a los rayos X y gamma.
  • Rendimiento radiológico avanzado, de 15 keV a 10 MeV, con un diseño pequeño y ligero.
  • Tecnología de varios detectores.
  • Excelente gestión de energía y monitorización de batería.
  • Alarma sonora configurable alta.
  • Excelente inmunidad a interferencia electromagnética.
  • Visualización sencilla con retroiluminación opcional.
  • Resistente tapón de batería y retención de clips mejorada.
  • LCD y maletín fiables.
  • Compatibilidad con teleadaptador Thermo Scientific EPD para operaciones inalámbricas.
Thermo Scientific™ EMDS3™ Sistema de bases de datos de mantenimiento
  • Establecimiento de datos de calibración de referencia para las nuevas existencias.
  • Asignación de existencias a las ubicaciones o áreas de trabajo que el usuario puede definir.
  • Creación de informes y diagnóstico de errores escritos de forma sencilla.
  • Seguimiento de unidades enviadas para la operaciones de reparación o mantenimiento.
  • Procedimientos de comprobación de la interfaz para la calibración en irradiadores externos.
  • Integración totalmente automática con el irradiador automático de Thermo Scientific™.
  • Producción de informes de comprobación de la calibración.
Thermo Scientific™ Módulo de alarma externo EPD
  • Alarma externa de tres tomas para el dosímetro electrónico personal EPD Mk2.
  • El indicador LED de EPD activa la alarma de vibración y sonora a través del acople de fibra.
  • Alarma auricular sonora, opcional y fácilmente conectable.
  • Capacidad de conector de alarma sonora externa.
Thermo Scientific™ Lectores para el dosímetro electrónico personal EPD Mk2
  • Lector IrDA: entornos de oficina y aplicaciones móviles
  • Lector de escritorio ACT-5: para entornos exigentes y donde el lector solo puede visualizar un EPD específico
  • Lector de escritorio ACT-4 con teclado numérico.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Alarmas Dual Hp (10) dose and dose rate alarms, Hp (0.07) dose and dose rate alarms; typically 98 dB(A) at 20 cm with multiple modes
Exactitud Hp(10) 137 Cs ±10%; Hp(0.07) 90Sr/90Y ±20%
Tipo de batería Either single AA battery 1.5 V alkaline cell for up to 30 weeks continuous operation or 3.6 V lithium for typically five to 10 months continuous operation (interchangeable) (depending on battery type)
Descripción Dosímetro personal electrónico EPD Mk2, gris
Tipo de producto Personal Dosimeter
Intervalo de dosis 0 to > 400 Rem/hr
Altura (imperial) 0.75 in.
Altura (métrico) 19 mm
Fondo (métrico) 85 mm
Humedad relativa 20 to 90%, Non-condensing
Temperatura de funcionamiento (imperial) 15°F to 105°F
Temperatura de funcionamiento (métrico) -10°C to +40°C
Peso (imperial) 3.2 oz. (including battery and clip)
Peso (métrico) 95 g (including battery and clip)
Anchura (imperial) 2.48 in.
Anchura (métrico) 63 mm
Rendimiento radiológico avanzado 0.015 to 10 MeV
Color Gray
Sensibilidad Hp(10) 137 Cs ±10%; Hp(0.07) 90Sr/90Y ±20%