Learn More
Epalrestat, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Epalrestat |
| CAS | 82159-09-9 |
| Fórmula molecular | C15 H13 N O3 S2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | (5Z)-5-[(2E)-2-Methyl-3-phenyl-2-propen-1-ylidene]-4-oxo-2-thioxo-3-thiazolidineacetic Acid, Eabeth, Kinedak, ONO 2235, Sorbistat |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H13NO3S2/c1-10(7-11-5-3-2-4-6-11)8-12-14(19)16(9-13(17)18)15(20)21-12/h2-8H,9H2,1H3,(H,17,18)/b10-7+,12-8- |
| SMILES | C\C(=C/c1ccccc1)\C=C\2/SC(=S)N(CC(=O)O)C2=O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-[(5Z)-5-[(E)-2-metil-3-fenilprop-2-enilideno]-4-oxo-2-sulfanilideno-1,3-tiazolidin-3-il]acético |
| Peso molecular (g/mol) | 319.4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 319.0337 |