Learn More
Epacadostat, MedChemExpress
Código de producto. 16491539
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
2 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 miligramos
100 miligramos
2 g
200 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16491539 1 g 1 g
16486876 100 mg 100 miligramos
16460256 2 g 2 g
16459297 5 mg 5 miligramos
16436748 10 mg 10 miligramos
16432827 50 mg 50 miligramos
16401786 500 mg 500 miligramos
16401196 200 mg 200 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 16491539 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15689
MedChemExpress Epacadostat (INCB 024360) is a potent and selective indoleamine 2,3-dioxigenase 1 (IDO1) inhibitor with an IC50 of 71.8 nM.
Epacadostat (INCB 024360) is a potent and selective indoleamine 2,3-dioxigenase 1 (IDO1) inhibitor with an IC50 of 71.8 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Epacadostat
CAS 1204669-58-8
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C11H13BrFN7O4S
Cantidad 1 g
Sinónimo INCB 024360
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (228.19 mM; Need ultrasonic)
SMILES BrC1=C(F)C=CC(N/C(C2=NON=C2NCCNS(N)(=O)=O)=N\O)=C1
Peso molecular (g/mol) 438.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 438.23
Porcentaje de pureza 98.01%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation