Learn More
Phenomenex™ EPA Water Analysis Vials without Closure, 40 mL
Código de producto. 31745551 Tienda Phenomenex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
40 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
31745551 40 mL paquete de 500
1 options
Código de producto. 31745551 Proveedor Phenomenex™ N.º de proveedor 3328952813
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 06-10-2026
Vials for a variety of chromatography applications.
  • Brand: Phenomenex
  • Product Type: Vial
  • Volume: 40 mL
  • Material: KG-33 Borosilicate Glass
  • For Use With (Application): Water Analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Clear
Diámetro exterior (imperial) 24 mm
Material Glass
Esterilidad Sterile
Volumen (métrico) 40 mL
Material del cierre Polypropylene
Tipo de tapón Crimp Cap with Stopper
Cantidad 500 Pk.
Fit for Purpose Certified Quality
Certificaciones/conformidad ISO 9001:2008, ISO 13485:2003
Altura (métrico) 40 mm
Tipo de producto Vial