Learn More
Mezcla de compuestos adicionales de COV de la EPA 2000 μg/mL en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30317398
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30317398 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30317398 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREYA09000012ME
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Butanone∣2-Chloroethyl-vinylether∣2-Hexanone∣4-Methyl-2-pentanone (MIBK)∣Acetone∣Carbon disulfide∣Methyl iodide∣Vinylacetate
CAS 78-93-3, 110-75-8, 591-78-6, 108-10-1, 67-64-1, 75-15-0
Nombres de analitos o componentes 2-Butanone∣2-Chloroethyl-vinylether∣2-Hexanone∣4-Methyl-2-pentanone (MIBK)∣Acetone∣Carbon disulfide∣Methyl iodide∣Vinylacetate
Condiciones de envío Bolsa de hielo (-20 °C)
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Solvent or Matrix Metanol
Industry Type Pruebas de alimentos
Cantidad 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 2-Butanone 2000 μg/mL∣2-Chloroethyl-vinylether 2000 μg/mL∣2-Hexanone 2000 μg/mL∣4-Methyl-2-pentanone (MIBK) 2000 μg/mL∣Acetone 2000 μg/mL∣Carbon disulfide 2000 μg/mL∣Methyl iodide 2000 μg/mL∣Vinylacetate 2000 μg/mL
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.