Learn More
Fisherbrand™ Kit de viales EPA, rosca 24-400, vidrio transparente, tapón de rosca de PP blanco, orificio central, septo de silicona/PTFE, montado
Tienda Fisherbrand ProductosDescripción
- ND24
- 24-400
- Vidrio
- Transparente
- Tapón de rosca
- Orificio central
- Polipropileno
- Silicona/PTFE
- Bandejas de dos compartimentos reutilizables que protegen los viales y tapones al tiempo que almacenan juntos los suministros relacionados
Especificaciones
Especificaciones
| Material (revestimiento) | Silicona/PTFE |
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior (imperial) | 27,5 mm |
| Material | Vidrio |
| Volumen (métrico) | 40 ml |
| Para utilizar con (aplicación) | COT (EPA) |
| Estilo de rosca | 24-400 |
| Material del cierre | Polipropileno |
| Tipo de tapón | Screw Cap |
| Altura (métrico) | 95 mm |