Learn More
Thermo Scientific™ Kit de conjunto de viales con rosca EPA, viales/septo/tapones
Descripción
Select the right vial for water analysis application using EPA guidelines. Thermo Scientific™ EPA Screw Vial Convenience Kits are available in assembled and unassembled convenience kits to save you time during sample preparation. Choose from Level 100, 200 (pre-cleaned), or 300 (pre-cleaned and certified) clear or amber glass EPA vials with 20mL and 40mL total volume capacity. Assembled kits include vials with pre-attached caps and septa. Unassembled convenience kits include shrink-wrapped vials and separately packaged caps and septa in polybags. Choose from Thermo Scientific™ National™ and Thermo Scientific™ Chromacol™ brands.
Se procesan y se envasan según un estricto sistema de gestión de calidad ISO del mismo modo que los productos de nivel 300. Los productos de nivel 100 no están certificados ni prelimpiados. Cada caja de producto se etiqueta con un número de producción y tiene un precinto de protección para garantizar una cadena de custodia fiable.
Los kits prácticos de viales de rosca EPA National están recomendados para el muestreo discontinuo de aguas según la legislación estadounidense EPA 40 CFR 136 “Guidelines for Establishing Test Procedures for the Analysis of Pollutants” (Directrices para el establecimiento de procedimientos analíticos para el análisis de contaminantes) y EPA 40 CFR 141 “National Interim Primary Drinking Water Regulations: Control of Trihalomethanes in Drinking Water” (Reglamento provisional nacional sobre el agua potable principal: análisis de trihalometanos en el agua potable).
Viales de la EPA prelimpiados de nivel 200
Procesados y envasados según un estricto sistema de gestión de calidad ISO del mismo modo que los productos de nivel 300. Los productos de nivel 200 no están certificados. Cada caja de producto se etiqueta con un número de producción y tiene un precinto de protección para garantizar una cadena de custodia fiable.
Productos de nivel 300 prelimpiados y certificados
Laboratorio certificado para cumplir con los estándares del Superfondo de la EPA estadounidense de acuerdo con la última edición de Specifications and Guidance for Contaminant Free Sample Containers (Especificaciones y guía para recipientes de muestreo libres de contaminantes) de la EPA estadounidense. El Certificado de análisis de nivel 300 está respaldado por datos de laboratorios validables generados por una tercera parte, y proporciona trazabilidad completa a través del proceso de producción. Cada caja de producto de nivel 300 contiene un Certificado de análisis y tiene un precinto de protección para garantizar una cadena de custodia fiable.
Specifications
Specifications
| Descripción | Viales/septo/tapones del kit de conjunto de viales con rosca EPA |
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior (imperial) | 28 mm |
| Material | Vidrio |
| Volumen (métrico) | 60 ml |
| Para utilizar con (aplicación) | Para análisis de agua según normas de EPA |
| Incluye | 60 mL clear glass EPA vials with cap and seal |
| Nivel | Level 100 |
| N.° por paquete | Paquete de 72 |
| Tipo de tapón | Tapón de rosca (montado) con septo |
| Show More |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.