Learn More
Método 8327 de la EPA, mezcla de PFAS 10 μg/mL en Metanol:Agua, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30318402
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30318402 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30318402 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA50000752MW
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,1,2,2H-Perfluorodecanesulfonic acid∣1,1,2,2H-Perfluorohexanesulfonic acid∣1,1,2,2H-Perfluorooctanesulfonic acid∣2-(N-Ethylperfluorooctanesulfonamido)acetic acid∣2-(N-Methylperfluorooctanesulfonamido)acetic acid∣Perfluorobutanesulfonic acid∣Perfluorobutanoic acid∣Perfluorodecane sulfonic acid∣Perfluorodecanoic acid∣Perfluorododecanoic acid∣Perfluoroheptanesulfonic acid∣Perfluoroheptanoic acid∣Perfluorohexanesulfonic acid∣Perfluorohexanoic acid∣Perfluorononanesulfonic Acid∣Perfluorononanoic acid∣Perfluorooctane sulfonamide PFOSA∣Perfluorooctanesulfonic acid∣Perfluorooctanoic acid∣Perfluoropentanesulfonic Acid∣Perfluoropentanoic acid∣Perfluorotetradecanoic acid∣Perfluorotridecanoic acid∣Perfluoroundecanoic acid
CAS 39108-34-4, 757124-72-4, 27619-97-2, 2991-50-6, 2355-31-9, 375-73-5
Nombres de analitos o componentes 1,1,2,2H-Perfluorodecanesulfonic acid∣1,1,2,2H-Perfluorohexanesulfonic acid∣1,1,2,2H-Perfluorooctanesulfonic acid∣2-(N-Ethylperfluorooctanesulfonamido)acetic acid∣2-(N-Methylperfluorooctanesulfonamido)acetic acid∣Perfluorobutanesulfonic acid∣Perfluorobutanoic acid∣Perfluorodecane sulfonic acid∣Perfluorodecanoic acid∣Perfluorododecanoic acid∣Perfluoroheptanesulfonic acid∣Perfluoroheptanoic acid∣Perfluorohexanesulfonic acid∣Perfluorohexanoic acid∣Perfluorononanesulfonic Acid∣Perfluorononanoic acid∣Perfluorooctane sulfonamide PFOSA∣Perfluorooctanesulfonic acid∣Perfluorooctanoic acid∣Perfluoropentanesulfonic Acid∣Perfluoropentanoic acid∣Perfluorotetradecanoic acid∣Perfluorotridecanoic acid∣Perfluoroundecanoic acid
Condiciones de envío +20°C
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Solvent or Matrix Methanol/Water
Cantidad 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1,1,2,2H-Perfluorodecanesulfonic acid 10 μg/mL∣1,1,2,2H-Perfluorohexanesulfonic acid 10 μg/mL∣1,1,2,2H-Perfluorooctanesulfonic acid 10 μg/mL∣2-(N-Ethylperfluorooctanesulfonamido)acetic acid 10 μg/mL∣2-(N-Methylperfluorooctanesulfonamido)acetic acid 10 μg/mL∣Perfluorobutanesulfonic acid 10 μg/mL∣Perfluorobutanoic acid 10 μg/mL∣Perfluorodecane sulfonic acid 10 μg/mL∣Perfluorodecanoic acid 10 μg/mL∣Perfluorododecanoic acid 10 μg/mL∣Perfluoroheptanesulfonic acid 10 μg/mL∣Perfluoroheptanoic acid 10 μg/mL∣Perfluorohexanesulfonic acid 10 μg/mL∣Perfluorohexanoic acid 10 μg/mL∣Perfluorononanesulfonic Acid 10 μg/mL∣Perfluorononanoic acid 10 μg/mL∣Perfluorooctane sulfonamide PFOSA 10 μg/mL∣Perfluorooctanesulfonic acid 10 μg/mL∣Perfluorooctanoic acid 10 μg/mL∣Perfluoropentanesulfonic Acid 10 μg/mL∣Perfluoropentanoic acid 10 μg/mL∣Perfluorotetradecanoic acid 10 μg/mL∣Perfluorotridecanoic acid 10 μg/mL∣Perfluoroundecanoic acid 10 μg/mL