Learn More
Método 8315 de la EPA, mezcla 453 1000 μg/mL en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30321809
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30321809 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30321809 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA50000453AL
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,5-Dimethylbenzaldehyde∣3-Methylbutyraldehyde∣Acetaldehyde∣Acetone∣Acrolein (2-Propenal)∣Benzaldehyde∣Butanal∣Caproic aldehyde∣Crotonaldehyde (Butenal)∣Formaldehyde∣m-Tolualdehyde∣n-Valeraldehyde∣o-Tolualdehyde∣Propionaldehyde∣p-Tolualdehyde
CAS 5779-94-2, 590-86-3, 75-07-0, 67-64-1, 107-02-8, 100-52-7
Nombres de analitos o componentes 2,5-Dimethylbenzaldehyde∣3-Methylbutyraldehyde∣Acetaldehyde∣Acetone∣Acrolein (2-Propenal)∣Benzaldehyde∣Butanal∣Caproic aldehyde∣Crotonaldehyde (Butenal)∣Formaldehyde∣m-Tolualdehyde∣n-Valeraldehyde∣o-Tolualdehyde∣Propionaldehyde∣p-Tolualdehyde
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Solvent or Matrix Acetonitrilo
Cantidad 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 2,5-Dimethylbenzaldehyde 1000 μg/mL∣3-Methylbutyraldehyde 1000 μg/mL∣Acetaldehyde 1000 μg/mL∣Acetone 1000 μg/mL∣Acrolein (2-Propenal) 1000 μg/mL∣Benzaldehyde 1000 μg/mL∣Butanal 1000 μg/mL∣Caproic aldehyde 1000 μg/mL∣Crotonaldehyde (Butenal) 1000 μg/mL∣Formaldehyde 1000 μg/mL∣m-Tolualdehyde 1000 μg/mL∣n-Valeraldehyde 1000 μg/mL∣o-Tolualdehyde 1000 μg/mL∣Propionaldehyde 1000 μg/mL∣p-Tolualdehyde 1000 μg/mL