Learn More
Mezcla de adición de matriz 10000 según el método 8270 de la EPA μg/mL en diclorometano, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30325571
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30325571 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30325571 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREGA09000424DI
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2,4-Trichlorobenzene∣1,4-Dichlorobenzene∣2,4-Dinitrotoluene∣2-Chlorophenol∣4-Chloro-3-methylphenol∣4-Nitrophenol∣Acenaphthene∣N-Nitroso-di-n-propylamine∣Pentachlorophenol∣Phenol∣Pyrene
CAS 120-82-1, 106-46-7, 121-14-2, 95-57-8, 59-50-7, 100-02-7
Nombres de analitos o componentes 1,2,4-Trichlorobenzene∣1,4-Dichlorobenzene∣2,4-Dinitrotoluene∣2-Chlorophenol∣4-Chloro-3-methylphenol∣4-Nitrophenol∣Acenaphthene∣N-Nitroso-di-n-propylamine∣Pentachlorophenol∣Phenol∣Pyrene
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Solvent or Matrix Diclorometano
Cantidad 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1,2,4-Trichlorobenzene 10000 μg/mL∣1,4-Dichlorobenzene 10000 μg/mL∣2,4-Dinitrotoluene 10000 μg/mL∣2-Chlorophenol 10000 μg/mL∣4-Chloro-3-methylphenol 10000 μg/mL∣4-Nitrophenol 10000 μg/mL∣Acenaphthene 10000 μg/mL∣N-Nitroso-di-n-propylamine 10000 μg/mL∣Pentachlorophenol 10000 μg/mL∣Phenol 10000 μg/mL∣Pyrene 10000 μg/mL