Learn More
Método EPA 8270 LCS Mezcla 100 μg/ml en acetona:MeCl2 83,5:16,5, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30321587
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
Tamaño de la unidad:
25 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30321587 25 mL 25 ml
1 options
Código de producto. 30321587 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREXA09000004AD
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2,4-Trichlorobenzene∣1,2-Dichlorobenzene∣1,2-Dinitrobenzene∣1,3-Dichlorobenzene∣1,3-Dinitrobenzene∣1,4-Dichlorobenzene∣1,4-Dinitrobenzene∣1-Methylnaphthalene∣2,3,4,6-Tetrachlorophenol∣2,3,5,6-Tetrachlorophenol∣2,4,5-Trichlorophenol∣2,4,6-Trichlorophenol∣2,4-Dichlorophenol∣2,4-Dimethylphenol∣2,4-Dinitrophenol∣2,4-Dinitrotoluene∣2,6-Dinitrotoluene∣2-Chloronaphthalene∣2-Chlorophenol∣2-Methyl-4,6-dinitrophenol∣2-Methylnaphthalene∣2-Methylphenol∣2-Nitroaniline∣2-Nitrophenol∣3,3'-Dichlorobenzidine∣3-Methylphenol (m-Cresol)∣3-Nitroaniline∣4-Chloro-3-methylphenol∣4-Chloroaniline∣4-Chlorophenyl phenyl ether∣4-Methylphenol (p-Cresol)∣4-Nitroaniline∣4-Nitrophenol∣Acenaphthene∣Acenaphthylene∣Adipic Acid Bis(2-ethylhexyl) Ester∣Aniline∣Anthracene∣Azobenzene∣Benz[a]anthracene∣Benzo(k)fluoranthene∣Benzo[a]pyrene∣Benzo[b]fluoranthene∣Benzo[ghi]perylene∣Benzoic acid∣Benzyl alcohol∣Bis-(2-chloro-1-methylethyl)ether∣Bis(2-chloroethoxy)methane∣Bis-(2-chloroethyl)ether∣Carbazole∣Chrysene∣Dibenzo(a,h)anthracene∣Dibenzofuran∣Dibutyl phthalate∣Diethyl phthalate∣Di-n-octyl phthalate∣Fluoranthene∣Fluorene∣Hexachlorobenzene∣Hexachlorobutadiene∣Hexachlorocyclopentadiene∣Hexachloroethane∣Indeno[1,2,3-cd]pyrene∣Isophorone∣Naphthalene∣Nitrobenzene∣N-Nitrosodimethylamine∣N-Nitroso-di-n-propylamine∣N-Nitroso-diphenylamine∣PBDE 3 (4-Bromodiphenyl Ether)∣Pentachlorophenol∣Phenanthrene∣Phenol∣Phthalic acid, benzylbutyl ester∣Phthalic acid, bis-2-ethylhexyl ester∣Phthalic acid, bis-methyl ester∣Pyrene∣Pyridine
CAS 120-82-1, 95-50-1, 528-29-0, 541-73-1, 99-65-0, 106-46-7
Nombres de analitos o componentes 1,2,4-Trichlorobenzene∣1,2-Dichlorobenzene∣1,2-Dinitrobenzene∣1,3-Dichlorobenzene∣1,3-Dinitrobenzene∣1,4-Dichlorobenzene∣1,4-Dinitrobenzene∣1-Methylnaphthalene∣2,3,4,6-Tetrachlorophenol∣2,3,5,6-Tetrachlorophenol∣2,4,5-Trichlorophenol∣2,4,6-Trichlorophenol∣2,4-Dichlorophenol∣2,4-Dimethylphenol∣2,4-Dinitrophenol∣2,4-Dinitrotoluene∣2,6-Dinitrotoluene∣2-Chloronaphthalene∣2-Chlorophenol∣2-Methyl-4,6-dinitrophenol∣2-Methylnaphthalene∣2-Methylphenol∣2-Nitroaniline∣2-Nitrophenol∣3,3'-Dichlorobenzidine∣3-Methylphenol (m-Cresol)∣3-Nitroaniline∣4-Chloro-3-methylphenol∣4-Chloroaniline∣4-Chlorophenyl phenyl ether∣4-Methylphenol (p-Cresol)∣4-Nitroaniline∣4-Nitrophenol∣Acenaphthene∣Acenaphthylene∣Adipic Acid Bis(2-ethylhexyl) Ester∣Aniline∣Anthracene∣Azobenzene∣Benz[a]anthracene∣Benzo(k)fluoranthene∣Benzo[a]pyrene∣Benzo[b]fluoranthene∣Benzo[ghi]perylene∣Benzoic acid∣Benzyl alcohol∣Bis-(2-chloro-1-methylethyl)ether∣Bis(2-chloroethoxy)methane∣Bis-(2-chloroethyl)ether∣Carbazole∣Chrysene∣Dibenzo(a,h)anthracene∣Dibenzofuran∣Dibutyl phthalate∣Diethyl phthalate∣Di-n-octyl phthalate∣Fluoranthene∣Fluorene∣Hexachlorobenzene∣Hexachlorobutadiene∣Hexachlorocyclopentadiene∣Hexachloroethane∣Indeno[1,2,3-cd]pyrene∣Isophorone∣Naphthalene∣Nitrobenzene∣N-Nitrosodimethylamine∣N-Nitroso-di-n-propylamine∣N-Nitroso-diphenylamine∣PBDE 3 (4-Bromodiphenyl Ether)∣Pentachlorophenol∣Phenanthrene∣Phenol∣Phthalic acid, benzylbutyl ester∣Phthalic acid, bis-2-ethylhexyl ester∣Phthalic acid, bis-methyl ester∣Pyrene∣Pyridine
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Solvent or Matrix Acetona/MeCl2
Industry Type Pruebas de alimentos
Cantidad 25 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1,2,4-Trichlorobenzene 100 μg/mL∣1,2-Dichlorobenzene 100 μg/mL∣1,2-Dinitrobenzene 100 μg/mL∣1,3-Dichlorobenzene 100 μg/mL∣1,3-Dinitrobenzene 100 μg/mL∣1,4-Dichlorobenzene 100 μg/mL∣1,4-Dinitrobenzene 100 μg/mL∣1-Methylnaphthalene 100 μg/mL∣2,3,4,6-Tetrachlorophenol 100 μg/mL∣2,3,5,6-Tetrachlorophenol 100 μg/mL∣2,4,5-Trichlorophenol 100 μg/mL∣2,4,6-Trichlorophenol 100 μg/mL∣2,4-Dichlorophenol 100 μg/mL∣2,4-Dimethylphenol 100 μg/mL∣2,4-Dinitrophenol 100 μg/mL∣2,4-Dinitrotoluene 100 μg/mL∣2,6-Dinitrotoluene 100 μg/mL∣2-Chloronaphthalene 100 μg/mL∣2-Chlorophenol 100 μg/mL∣2-Methyl-4,6-dinitrophenol 100 μg/mL∣2-Methylnaphthalene 100 μg/mL∣2-Methylphenol 100 μg/mL∣2-Nitroaniline 100 μg/mL∣2-Nitrophenol 100 μg/mL∣3,3'-Dichlorobenzidine 100 μg/mL∣3-Methylphenol (m-Cresol) 100 μg/mL∣3-Nitroaniline 100 μg/mL∣4-Chloro-3-methylphenol 100 μg/mL∣4-Chloroaniline 100 μg/mL∣4-Chlorophenyl phenyl ether 100 μg/mL∣4-Methylphenol (p-Cresol) 100 μg/mL∣4-Nitroaniline 100 μg/mL∣4-Nitrophenol 100 μg/mL∣Acenaphthene 100 μg/mL∣Acenaphthylene 100 μg/mL∣Adipic Acid Bis(2-ethylhexyl) Ester 100 μg/mL∣Aniline 100 μg/mL∣Anthracene 100 μg/mL∣Azobenzene 100 μg/mL∣Benz[a]anthracene 100 μg/mL∣Benzo(k)fluoranthene 100 μg/mL∣Benzo[a]pyrene 100 μg/mL∣Benzo[b]fluoranthene 100 μg/mL∣Benzo[ghi]perylene 100 μg/mL∣Benzoic acid 100 μg/mL∣Benzyl alcohol 100 μg/mL∣Bis-(2-chloro-1-methylethyl)ether 100 μg/mL∣Bis(2-chloroethoxy)methane 100 μg/mL∣Bis-(2-chloroethyl)ether 100 μg/mL∣Carbazole 100 μg/mL∣Chrysene 100 μg/mL∣Dibenzo(a,h)anthracene 100 μg/mL∣Dibenzofuran 100 μg/mL∣Dibutyl phthalate 100 μg/mL∣Diethyl phthalate 100 μg/mL∣Di-n-octyl phthalate 100 μg/mL∣Fluoranthene 100 μg/mL∣Fluorene 100 μg/mL∣Hexachlorobenzene 100 μg/mL∣Hexachlorobutadiene 100 μg/mL∣Hexachlorocyclopentadiene 100 μg/mL∣Hexachloroethane 100 μg/mL∣Indeno[1,2,3-cd]pyrene 100 μg/mL∣Isophorone 100 μg/mL∣Naphthalene 100 μg/mL∣Nitrobenzene 100 μg/mL∣N-Nitrosodimethylamine 100 μg/mL∣N-Nitroso-di-n-propylamine 100 μg/mL∣N-Nitroso-diphenylamine 100 μg/mL∣PBDE 3 (4-Bromodiphenyl Ether) 100 μg/mL∣Pentachlorophenol 100 μg/mL∣Phenanthrene 100 μg/mL∣Phenol 100 μg/mL∣Phthalic acid, benzylbutyl ester 100 μg/mL∣Phthalic acid, bis-2-ethylhexyl ester 100 μg/mL∣Phthalic acid, bis-methyl ester 100 μg/mL∣Pyrene 100 μg/mL∣Pyridine 100 μg/mL