Learn More
Mezcla estándar interna 4000 del método 8270 de la EPA μg/mL en diclorometano, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,4-Dichlorobenzene-D4∣Acenaphthene D10∣Chrysene D12∣Naphthalene D8∣Perylene D12∣Phenanthrene D10 |
| CAS | 3855-82-1, 15067-26-2, 1719-03-5, 1146-65-2, 1520-96-3, 1517-22-2 |
| Nombres de analitos o componentes | 1,4-Dichlorobenzene-D4∣Acenaphthene D10∣Chrysene D12∣Naphthalene D8∣Perylene D12∣Phenanthrene D10 |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Dichloromethane |
| Industry Type | Food Testing |
| Cantidad | 5 x 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 1,4-Dichlorobenzene-D4 4000 μg/mL∣Acenaphthene D10 4000 μg/mL∣Chrysene D12 4000 μg/mL∣Naphthalene D8 4000 μg/mL∣Perylene D12 4000 μg/mL∣Phenanthrene D10 4000 μg/mL |