Learn More
Calibración del método 8270 de la EPA por mezcla de clase 2000 μg/mL en diclorometano, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30311693
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30311693 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30311693 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREGA09000441DI
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methylnaphthalene∣2-Methylnaphthalene∣3-Methylcholanthrene∣Acenaphthene∣Acenaphthylene∣Anthracene∣Benz[a]anthracene∣Benzo(k)fluoranthene∣Benzo[a]pyrene∣Benzo[b]fluoranthene∣Benzo[ghi]perylene∣Chrysene∣Dibenzo(a,h)anthracene∣Fluoranthene∣Fluorene∣Indeno[1,2,3-cd]pyrene∣Naphthalene∣Phenanthrene∣Pyrene
CAS 90-12-0, 91-57-6, 56-49-5, 83-32-9, 208-96-8, 120-12-7
Nombres de analitos o componentes 1-Methylnaphthalene∣2-Methylnaphthalene∣3-Methylcholanthrene∣Acenaphthene∣Acenaphthylene∣Anthracene∣Benz[a]anthracene∣Benzo(k)fluoranthene∣Benzo[a]pyrene∣Benzo[b]fluoranthene∣Benzo[ghi]perylene∣Chrysene∣Dibenzo(a,h)anthracene∣Fluoranthene∣Fluorene∣Indeno[1,2,3-cd]pyrene∣Naphthalene∣Phenanthrene∣Pyrene
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Solvent or Matrix Diclorometano
Cantidad 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1-Methylnaphthalene 2000 μg/mL∣2-Methylnaphthalene 2000 μg/mL∣3-Methylcholanthrene 2000 μg/mL∣Acenaphthene 2000 μg/mL∣Acenaphthylene 2000 μg/mL∣Anthracene 2000 μg/mL∣Benz[a]anthracene 2000 μg/mL∣Benzo(k)fluoranthene 2000 μg/mL∣Benzo[a]pyrene 2000 μg/mL∣Benzo[b]fluoranthene 2000 μg/mL∣Benzo[ghi]perylene 2000 μg/mL∣Chrysene 2000 μg/mL∣Dibenzo(a,h)anthracene 2000 μg/mL∣Fluoranthene 2000 μg/mL∣Fluorene 2000 μg/mL∣Indeno[1,2,3-cd]pyrene 2000 μg/mL∣Naphthalene 2000 μg/mL∣Phenanthrene 2000 μg/mL∣Pyrene 2000 μg/mL