Learn More
Calibración del método 8270 de la EPA por mezcla de clase 2 2000 μg/ml en diclorometano, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30319537
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30319537 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30319537 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREGA09000438DI
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Nitroaniline∣3,3'-Dichlorobenzidine∣3-Nitroaniline∣4,4'-Benzidine∣4-Chloroaniline∣4-Nitroaniline∣Aniline∣Diphenylamine∣N-Nitrosodimethylamine∣N-Nitroso-di-n-propylamine∣Pyridine
CAS 88-74-4, 91-94-1, 99-09-2, 92-87-5, 106-47-8, 100-01-6
Nombres de analitos o componentes 2-Nitroaniline∣3,3'-Dichlorobenzidine∣3-Nitroaniline∣4,4'-Benzidine∣4-Chloroaniline∣4-Nitroaniline∣Aniline∣Diphenylamine∣N-Nitrosodimethylamine∣N-Nitroso-di-n-propylamine∣Pyridine
Condiciones de envío Bolsa de hielo (-20 °C)
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Solvent or Matrix Diclorometano
Cantidad 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 2-Nitroaniline 2000 μg/mL∣3,3'-Dichlorobenzidine 2000 μg/mL∣3-Nitroaniline 2000 μg/mL∣4,4'-Benzidine 2000 μg/mL∣4-Chloroaniline 2000 μg/mL∣4-Nitroaniline 2000 μg/mL∣Aniline 2000 μg/mL∣Diphenylamine 2000 μg/mL∣N-Nitrosodimethylamine 2000 μg/mL∣N-Nitroso-di-n-propylamine 2000 μg/mL∣Pyridine 2000 μg/mL