Learn More
Método 8270 de la EPA, mezcla sustituta de BNA, 599, 200-400 μg/mL en diclorometano, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30326451
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30326451 1 mL 1 ml
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30326451 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA50000599DI
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4,6-Tribromophenol∣2-Fluorobiphenyl∣2-Fluorophenol∣Nitrobenzene D5∣Phenol-d5∣p-Terphenyl D14
CAS 118-79-6, 321-60-8, 367-12-4, 4165-60-0, 4165-62-2, 1718-51-0
Nombres de analitos o componentes 2,4,6-Tribromophenol∣2-Fluorobiphenyl∣2-Fluorophenol∣Nitrobenzene D5∣Phenol-d5∣p-Terphenyl D14
Condiciones de envío +20 °C
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Solvent or Matrix Diclorometano
Cantidad 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 2-Fluorobiphenyl 200 μg/mL∣Nitrobenzene D5 200 μg/mL∣p-Terphenyl D14 200 μg/mL∣2,4,6-Tribromophenol 400 μg/mL∣2-Fluorophenol 400 μg/mL∣Phenol-d5 400 μg/mL