Learn More
Método 8270 de la EPA, mezcla sustitutiva de BNA 5000 μg/mL en diclorometano, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30326091
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30326091 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30326091 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREGA09000432DI
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4,6-Tribromophenol∣2-Fluorobiphenyl∣2-Fluorophenol∣Nitrobenzene D5∣Phenol-d5∣p-Terphenyl D14∣Pyrene-d10
CAS 118-79-6, 321-60-8, 367-12-4, 4165-60-0, 4165-62-2, 1718-51-0
Nombres de analitos o componentes 2,4,6-Tribromophenol∣2-Fluorobiphenyl∣2-Fluorophenol∣Nitrobenzene D5∣Phenol-d5∣p-Terphenyl D14∣Pyrene-d10
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Solvent or Matrix Diclorometano
Cantidad 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 2,4,6-Tribromophenol 5000 μg/mL∣2-Fluorobiphenyl 5000 μg/mL∣2-Fluorophenol 5000 μg/mL∣Nitrobenzene D5 5000 μg/mL∣Phenol-d5 5000 μg/mL∣p-Terphenyl D14 5000 μg/mL∣Pyrene-d10 5000 μg/mL