Learn More
Método 8270 de la EPA, mezcla de bencidinas 2000 μg/mL en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,3'-Dichlorobenzidine∣3,3'-Dimethylbenzidine∣4,4'-Benzidine |
| CAS | 91-94-1, 119-93-7, 92-87-5 |
| Nombres de analitos o componentes | 3,3'-Dichlorobenzidine∣3,3'-Dimethylbenzidine∣4,4'-Benzidine |
| Condiciones de envío | Ice pack (-20°C) |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Methanol |
| Cantidad | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 3,3'-Dichlorobenzidine 2000 μg/mL∣3,3'-Dimethylbenzidine 2000 μg/mL∣4,4'-Benzidine 2000 μg/mL |