Learn More
Método 8270 B/N de la EPA, mezcla sustituta 5000 ug/mL en diclorometano, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30324127
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30324127 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30324127 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREYA09000008DI
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluorobiphenyl∣Nitrobenzene D5∣p-Terphenyl D14
CAS 321-60-8, 4165-60-0, 1718-51-0
Nombres de analitos o componentes 2-Fluorobiphenyl∣Nitrobenzene D5∣p-Terphenyl D14
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Solvent or Matrix Diclorometano
Industry Type Pruebas de alimentos
Cantidad 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 2-Fluorobiphenyl 5000 μg/mL∣Nitrobenzene D5 5000 μg/mL∣p-Terphenyl D14 5000 μg/mL