Learn More
Método 8270 B/N de la EPA, mezcla sustituta 5000 μg/mL en diclorometano, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Fluorobiphenyl∣Nitrobenzene D5∣p-Terphenyl D14 |
| CAS | 321-60-8, 4165-60-0, 1718-51-0 |
| Nombres de analitos o componentes | 2-Fluorobiphenyl∣Nitrobenzene D5∣p-Terphenyl D14 |
| Condiciones de envío | +20 °C |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Diclorometano |
| Cantidad | 5 x 5 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 2-Fluorobiphenyl 5000 μg/mL∣Nitrobenzene D5 5000 μg/mL∣p-Terphenyl D14 5000 μg/mL |