Learn More
Método 8270 de la EPA. Mezcla de calibración IX 602 1000 μg/mL en diclorometano, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30309947
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30309947 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30309947 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA50000602DI
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2,4,5-Tetrachlorobenzene∣1,3,5-Trinitrobenzene∣1,3-Dinitrobenzene∣1-Aminonaphthalene∣2,3,4,6-Tetrachlorophenol∣2,6-Dichlorophenol∣2-Acetamidofluoren∣2-Amino-4-nitrotoluene (2-Methyl-5-nitroaniline)∣2-Aminonaphthalene∣2-Picolin (2-Methylpyridine)∣3-Methylcholanthrene∣3-Methylphenol (m-Cresol)∣4-Aminobiphenyl∣4-Nitroquinoline-1-oxide∣4-Nitrosomorpholine∣7,12-Dimethylbenzo(a)anthracene∣Acetophenone∣Aniline∣Benzyl alcohol∣Dinoseb∣Diphenylamine∣Hexachloropropene (Perchloropropene)∣Isosafrole∣N-Nitroso-diethylamine∣N-Nitroso-di-n-butylamine∣N-Nitrosomethylethylamine∣N-Nitrosopiperidine∣N-Nitrosopyrrolidine∣o-Toluidine∣Pentachlorobenzene∣Pentachloroethane∣Phenacetin∣Pyridine∣Quintozene∣Safrole∣Sudan Yellow
CAS 95-94-3, 99-35-4, 99-65-0, 134-32-7, 58-90-2, 87-65-0
Nombres de analitos o componentes 1,2,4,5-Tetrachlorobenzene∣1,3,5-Trinitrobenzene∣1,3-Dinitrobenzene∣1-Aminonaphthalene∣2,3,4,6-Tetrachlorophenol∣2,6-Dichlorophenol∣2-Acetamidofluoren∣2-Amino-4-nitrotoluene (2-Methyl-5-nitroaniline)∣2-Aminonaphthalene∣2-Picolin (2-Methylpyridine)∣3-Methylcholanthrene∣3-Methylphenol (m-Cresol)∣4-Aminobiphenyl∣4-Nitroquinoline-1-oxide∣4-Nitrosomorpholine∣7,12-Dimethylbenzo(a)anthracene∣Acetophenone∣Aniline∣Benzyl alcohol∣Dinoseb∣Diphenylamine∣Hexachloropropene (Perchloropropene)∣Isosafrole∣N-Nitroso-diethylamine∣N-Nitroso-di-n-butylamine∣N-Nitrosomethylethylamine∣N-Nitrosopiperidine∣N-Nitrosopyrrolidine∣o-Toluidine∣Pentachlorobenzene∣Pentachloroethane∣Phenacetin∣Pyridine∣Quintozene∣Safrole∣Sudan Yellow
Condiciones de envío +20°C
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Solvent or Matrix Dichloromethane
Cantidad 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1,2,4,5-Tetrachlorobenzene 1000 μg/mL∣1,3,5-Trinitrobenzene 1000 μg/mL∣1,3-Dinitrobenzene 1000 μg/mL∣1-Aminonaphthalene 1000 μg/mL∣2,3,4,6-Tetrachlorophenol 1000 μg/mL∣2,6-Dichlorophenol 1000 μg/mL∣2-Acetamidofluoren 1000 μg/mL∣2-Amino-4-nitrotoluene (2-Methyl-5-nitroaniline) 1000 μg/mL∣2-Aminonaphthalene 1000 μg/mL∣2-Picolin (2-Methylpyridine) 1000 μg/mL∣3-Methylcholanthrene 1000 μg/mL∣3-Methylphenol (m-Cresol) 1000 μg/mL∣4-Aminobiphenyl 1000 μg/mL∣4-Nitroquinoline-1-oxide 1000 μg/mL∣4-Nitrosomorpholine 1000 μg/mL∣7,12-Dimethylbenzo(a)anthracene 1000 μg/mL∣Acetophenone 1000 μg/mL∣Aniline 1000 μg/mL∣Benzyl alcohol 1000 μg/mL∣Dinoseb 1000 μg/mL∣Diphenylamine 1000 μg/mL∣Hexachloropropene (Perchloropropene) 1000 μg/mL∣Isosafrole 1000 μg/mL∣N-Nitroso-diethylamine 1000 μg/mL∣N-Nitroso-di-n-butylamine 1000 μg/mL∣N-Nitrosomethylethylamine 1000 μg/mL∣N-Nitrosopiperidine 1000 μg/mL∣N-Nitrosopyrrolidine 1000 μg/mL∣o-Toluidine 1000 μg/mL∣Pentachlorobenzene 1000 μg/mL∣Pentachloroethane 1000 μg/mL∣Phenacetin 1000 μg/mL∣Pyridine 1000 μg/mL∣Quintozene 1000 μg/mL∣Safrole 1000 μg/mL∣Sudan Yellow 1000 μg/mL