Learn More
Método 8270 de la EPA, mezcla sustitutiva de ácido 2000 μg/mL en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30325713
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30325713 1 mL 1 ml
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30325713 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREYA09000006ME
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4,6-Tribromophenol∣2-Fluorophenol∣Phenol-d5
CAS 118-79-6, 367-12-4, 4165-62-2
Nombres de analitos o componentes 2,4,6-Tribromophenol∣2-Fluorophenol∣Phenol-d5
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Solvent or Matrix Metanol
Industry Type Pruebas de alimentos
Cantidad 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 2,4,6-Tribromophenol 2000 μg/mL∣2-Fluorophenol 2000 μg/mL∣Phenol-d5 2000 μg/mL