Learn More
Mezcla sustitutiva de ácido según el método 8270 de la EPA 10000 μg/mL en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2,4,6-Tribromophenol∣2-Fluorophenol∣Phenol D6 |
| CAS | 118-79-6, 367-12-4, 13127-88-3 |
| Nombres de analitos o componentes | 2,4,6-Tribromophenol∣2-Fluorophenol∣Phenol D6 |
| Condiciones de envío | +20 °C |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Metanol |
| Industry Type | Pruebas de alimentos |
| Cantidad | 5 x 5 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 2,4,6-Tribromophenol 10000 μg/mL∣2-Fluorophenol 10000 μg/mL∣Phenol D6 10000 μg/mL |