Learn More
Mezcla de COV del método 8260 de la EPA 565 200 μg/mL en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30327157
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30327157 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30327157 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA50000656ME
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Chlorohexane (Hexylchloride)∣2-Butanone∣2-Chloroethyl-vinylether∣2-Hexanone∣4-Methyl-2-pentanone (MIBK)∣Acetone∣Acrylonitrile∣alpha-Methylstyrene∣Carbon disulfide∣Cyclohexane∣Dimethyl sulfide∣Isoprene∣Methacrylic acid-ethyl ester∣Methyl Acetate∣Methyl Disulfide∣Methyl iodide∣Methyl tert-butyl ether∣Methylcyclohexane∣n-Hexane∣trans-1,4-Dichloro-2-butene
CAS 544-10-5, 78-93-3, 110-75-8, 591-78-6, 108-10-1, 67-64-1
Nombres de analitos o componentes 1-Chlorohexane (Hexylchloride)∣2-Butanone∣2-Chloroethyl-vinylether∣2-Hexanone∣4-Methyl-2-pentanone (MIBK)∣Acetone∣Acrylonitrile∣alpha-Methylstyrene∣Carbon disulfide∣Cyclohexane∣Dimethyl sulfide∣Isoprene∣Methacrylic acid-ethyl ester∣Methyl Acetate∣Methyl Disulfide∣Methyl iodide∣Methyl tert-butyl ether∣Methylcyclohexane∣n-Hexane∣trans-1,4-Dichloro-2-butene
Condiciones de envío -18°C
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Solvent or Matrix Methanol
Cantidad 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1-Chlorohexane (Hexylchloride) 200 μg/mL∣2-Butanone 200 μg/mL∣2-Chloroethyl-vinylether 200 μg/mL∣2-Hexanone 200 μg/mL∣4-Methyl-2-pentanone (MIBK) 200 μg/mL∣Acetone 200 μg/mL∣Acrylonitrile 200 μg/mL∣alpha-Methylstyrene 200 μg/mL∣Carbon disulfide 200 μg/mL∣Cyclohexane 200 μg/mL∣Dimethyl sulfide 200 μg/mL∣Isoprene 200 μg/mL∣Methacrylic acid-ethyl ester 200 μg/mL∣Methyl Acetate 200 μg/mL∣Methyl Disulfide 200 μg/mL∣Methyl iodide 200 μg/mL∣Methyl tert-butyl ether 200 μg/mL∣Methylcyclohexane 200 μg/mL∣n-Hexane 200 μg/mL∣trans-1,4-Dichloro-2-butene 200 μg/mL