Learn More
Compuestos de verificación del rendimiento del sistema según el método 8260 de la EPA, mezcla 2000 μg/mL en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,1,2,2-Tetrachloroethane∣1,1-Dichloroethane∣Chlorobenzene∣Chloromethane (Methylchloride)∣Tribromomethane |
| CAS | 79-34-5, 75-34-3, 108-90-7, 74-87-3, 75-25-2 |
| Nombres de analitos o componentes | 1,1,2,2-Tetrachloroethane∣1,1-Dichloroethane∣Chlorobenzene∣Chloromethane (Methylchloride)∣Tribromomethane |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Metanol |
| Cantidad | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 1,1,2,2-Tetrachloroethane 2000 μg/mL∣1,1-Dichloroethane 2000 μg/mL∣Chlorobenzene 2000 μg/mL∣Chloromethane (Methylchloride) 2000 μg/mL∣Tribromomethane 2000 μg/mL |