Learn More
Método 8260 de la EPA, mezcla de acetato 2000 μg/mL en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Acetic acid-isopropyl ester∣Amyl Acetate∣Butyl Acetate∣Ethyl acetate∣Methyl Acetate∣Propyl Acetate∣Vinylacetate |
| CAS | 108-21-4, 628-63-7, 123-86-4, 141-78-6, 79-20-9, 109-60-4 |
| Nombres de analitos o componentes | Acetic acid-isopropyl ester∣Amyl Acetate∣Butyl Acetate∣Ethyl acetate∣Methyl Acetate∣Propyl Acetate∣Vinylacetate |
| Condiciones de envío | Bolsa de hielo (-20 °C) |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Metanol |
| Cantidad | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Acetic acid-isopropyl ester 2000 μg/mL∣Amyl Acetate 2000 μg/mL∣Butyl Acetate 2000 μg/mL∣Ethyl acetate 2000 μg/mL∣Methyl Acetate 2000 μg/mL∣Propyl Acetate 2000 μg/mL∣Vinylacetate 2000 μg/mL |