Learn More
Mezcla estándar sustituta del método 8141 de la EPA 430 1000 μg/mL en acetona, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tributylphosphate∣Triphenylphosphate |
| CAS | 126-73-8, 115-86-6 |
| Nombres de analitos o componentes | Tributylphosphate∣Triphenylphosphate |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Acetona |
| Cantidad | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Tributylphosphate 1000 μg/mL∣Triphenylphosphate 1000 μg/mL |