Learn More
Método 8141 de la EPA Mezcla de pesticidas organofosforados 428 200 μg/mL en n-hexano, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Azinphos-ethyl∣Carbophenothion∣Chlorfenvinphos∣Dioxathion∣Ethion∣Famphur∣Leptophos∣Phosmet∣Phosphamidon∣Terbufos |
| CAS | 2642-71-9, 786-19-6, 470-90-6, 78-34-2, 563-12-2, 52-85-7 |
| Nombres de analitos o componentes | Azinphos-ethyl∣Carbophenothion∣Chlorfenvinphos∣Dioxathion∣Ethion∣Famphur∣Leptophos∣Phosmet∣Phosphamidon∣Terbufos |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | n-Hexane |
| Cantidad | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Azinphos-ethyl 200 μg/mL∣Carbophenothion 200 μg/mL∣Chlorfenvinphos 200 μg/mL∣Dioxathion 200 μg/mL∣Ethion 200 μg/mL∣Famphur 200 μg/mL∣Leptophos 200 μg/mL∣Phosmet 200 μg/mL∣Phosphamidon 200 μg/mL∣Terbufos 200 μg/mL |