Learn More
Método 8141 de la EPA Mezcla de pesticidas organofosforados 427 200 μg/mL en n-Hexano:Acetona, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dimethoate∣EPN∣Malathion∣Monocrotophos∣O,O-TEPP∣Parathion-ethyl∣Sulfotep |
| CAS | 60-51-5, 2104-64-5, 121-75-5, 6923-22-4, 107-49-3, 56-38-2 |
| Nombres de analitos o componentes | Dimethoate∣EPN∣Malathion∣Monocrotophos∣O,O-TEPP∣Parathion-ethyl∣Sulfotep |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | n-Hexano/Acetona |
| Cantidad | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Dimethoate 200 μg/mL∣EPN 200 μg/mL∣Malathion 200 μg/mL∣Monocrotophos 200 μg/mL∣O,O-TEPP 200 μg/mL∣Parathion-ethyl 200 μg/mL∣Sulfotep 200 μg/mL |