Learn More
Método 8091 de la EPA, mezcla de analitos RCRA 425 1000 μg/mL en Isooctano:Tolueno, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,4-Dinitrobenzene∣1,4-Naphthoquinone∣2,4-Dinitrotoluene∣2,6-Dinitrotoluene∣Nitrobenzene∣Quintozene |
| CAS | 100-25-4, 130-15-4, 121-14-2, 606-20-2, 98-95-3, 82-68-8 |
| Nombres de analitos o componentes | 1,4-Dinitrobenzene∣1,4-Naphthoquinone∣2,4-Dinitrotoluene∣2,6-Dinitrotoluene∣Nitrobenzene∣Quintozene |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Isooctano/Tolueno |
| Cantidad | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 1,4-Dinitrobenzene 1000 μg/mL∣1,4-Naphthoquinone 1000 μg/mL∣2,4-Dinitrotoluene 1000 μg/mL∣2,6-Dinitrotoluene 1000 μg/mL∣Nitrobenzene 1000 μg/mL∣Quintozene 1000 μg/mL |