Learn More
Mezcla estándar sustituta del método 8082A de la EPA 424 1000 μg/ml en isooctano, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,4,5,6-Tetrachloro-m-xylene∣PCB No. 209 |
| CAS | 877-09-8, 2051-24-3 |
| Nombres de analitos o componentes | 2,4,5,6-Tetrachloro-m-xylene∣PCB No. 209 |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Isooctane |
| Cantidad | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 2,4,5,6-Tetrachloro-m-xylene 1000 μg/mL∣PCB No. 209 1000 μg/mL |