Learn More
Método 8080A de la EPA, mezcla de pesticidas organoclorados 613 1000 μg/mL en Hexano:Tolueno, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,4'-DDD∣2,4'-DDE∣2,4'-DDT |
| CAS | 53-19-0, 3424-82-6, 789-02-6 |
| Nombres de analitos o componentes | 2,4'-DDD∣2,4'-DDE∣2,4'-DDT |
| Condiciones de envío | +20°C |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Hexane/Toluene |
| Cantidad | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 2,4'-DDD 1000 μg/mL∣2,4'-DDE 1000 μg/mL∣2,4'-DDT 1000 μg/mL |