Learn More
Método 8080A/8081 de la EPA, mezcla de pesticidas organoclorados 616 200 μg/mL en Hexano:Tolueno, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,4'-DDT∣4,4'-DDD∣4,4'-DDE∣4,4'-DDT∣Aldrin∣alpha-HCH∣beta-HCH∣delta-HCH∣Dieldrin∣Endrin∣gamma-HCH∣Heptachlor∣Heptachlor-exo-epoxide (cis-, isomer B)∣Hexachlorobenzene |
| CAS | 789-02-6, 72-54-8, 72-55-9, 50-29-3, 309-00-2, 319-84-6 |
| Nombres de analitos o componentes | 2,4'-DDT∣4,4'-DDD∣4,4'-DDE∣4,4'-DDT∣Aldrin∣alpha-HCH∣beta-HCH∣delta-HCH∣Dieldrin∣Endrin∣gamma-HCH∣Heptachlor∣Heptachlor-exo-epoxide (cis-, isomer B)∣Hexachlorobenzene |
| Condiciones de envío | +20°C |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Hexane/Toluene |
| Cantidad | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 2,4'-DDT 200 μg/mL∣4,4'-DDD 200 μg/mL∣4,4'-DDE 200 μg/mL∣4,4'-DDT 200 μg/mL∣Aldrin 200 μg/mL∣alpha-HCH 200 μg/mL∣beta-HCH 200 μg/mL∣delta-HCH 200 μg/mL∣Dieldrin 200 μg/mL∣Endrin 200 μg/mL∣gamma-HCH 200 μg/mL∣Heptachlor 200 μg/mL∣Heptachlor-exo-epoxide (cis-, isomer B) 200 μg/mL∣Hexachlorobenzene 200 μg/mL |