Learn More
Mezcla estándar sustituta del método 8020 de la EPA 415 2000 μg/mL en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,4-Difluorobenzene∣4-Bromochlorobenzene∣Fluorobenzene |
| CAS | 540-36-3, 106-39-8, 462-06-6 |
| Nombres de analitos o componentes | 1,4-Difluorobenzene∣4-Bromochlorobenzene∣Fluorobenzene |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Metanol |
| Cantidad | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 1,4-Difluorobenzene 2000 μg/mL∣4-Bromochlorobenzene 2000 μg/mL∣Fluorobenzene 2000 μg/mL |