Learn More
Método 8020 de la EPA Mezcla de COV aromáticos 416 200 μg/mL en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30317956
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30317956 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30317956 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA50000416ME
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Dichlorobenzene∣1,3-Dichlorobenzene∣1,4-Dichlorobenzene∣Benzene∣Chlorobenzene∣Ethylbenzene∣m-Xylene (1,3-Dimethylbenzene)∣o-Xylene (1,2-Dimethylbenzene)∣p-Xylene (1,4-Dimethylbenzene)∣Toluene
CAS 95-50-1, 541-73-1, 106-46-7, 71-43-2, 108-90-7, 100-41-4
Nombres de analitos o componentes 1,2-Dichlorobenzene∣1,3-Dichlorobenzene∣1,4-Dichlorobenzene∣Benzene∣Chlorobenzene∣Ethylbenzene∣m-Xylene (1,3-Dimethylbenzene)∣o-Xylene (1,2-Dimethylbenzene)∣p-Xylene (1,4-Dimethylbenzene)∣Toluene
Condiciones de envío Room Temperature
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Solvent or Matrix Methanol
Cantidad 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1,2-Dichlorobenzene 200 μg/mL∣1,3-Dichlorobenzene 200 μg/mL∣1,4-Dichlorobenzene 200 μg/mL∣Benzene 200 μg/mL∣Chlorobenzene 200 μg/mL∣Ethylbenzene 200 μg/mL∣m-Xylene (1,3-Dimethylbenzene) 200 μg/mL∣o-Xylene (1,2-Dimethylbenzene) 200 μg/mL∣p-Xylene (1,4-Dimethylbenzene) 200 μg/mL∣Toluene 200 μg/mL