Learn More
Método 8015 de la EPA Mezcla de COV no halogenados 410 200 μg/ml en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Butanone∣4-Methyl-2-pentanone (MIBK)∣Diethylether∣Ethanol |
| CAS | 78-93-3, 108-10-1, 60-29-7, 64-17-5 |
| Nombres de analitos o componentes | 2-Butanone∣4-Methyl-2-pentanone (MIBK)∣Diethylether∣Ethanol |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Metanol |
| Cantidad | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 2-Butanone 200 μg/mL∣4-Methyl-2-pentanone (MIBK) 200 μg/mL∣Diethylether 200 μg/mL∣Ethanol 200 μg/mL |