Learn More
Mezcla estándar de calibración de Arizona, método 8015 de la EPA, 240 10000 μg/mL en diclorometano, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | No. 2 Diesel Oil∣SAE 10W-30 motor oil |
| CAS | 68334-30-5, 329050-13-7 |
| Nombres de analitos o componentes | No. 2 Diesel Oil∣SAE 10W-30 motor oil |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Diclorometano |
| Cantidad | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | No. 2 Diesel Oil 10000 μg/mL∣SAE 10W-30 motor oil 10000 μg/mL |