Learn More
Mezcla de compuestos 2000 según el método 625/8270 de la EPA μg/mL en diclorometano, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Methylnaphthalene∣2-Nitroaniline∣3-Nitroaniline∣4-Chloroaniline∣4-Nitroaniline∣Aniline∣Benzyl alcohol∣Carbazole∣Dibenzofuran∣Pyridine |
| CAS | 91-57-6, 88-74-4, 99-09-2, 106-47-8, 100-01-6, 62-53-3 |
| Nombres de analitos o componentes | 2-Methylnaphthalene∣2-Nitroaniline∣3-Nitroaniline∣4-Chloroaniline∣4-Nitroaniline∣Aniline∣Benzyl alcohol∣Carbazole∣Dibenzofuran∣Pyridine |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Diclorometano |
| Cantidad | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 2-Methylnaphthalene 2000 μg/mL∣2-Nitroaniline 2000 μg/mL∣3-Nitroaniline 2000 μg/mL∣4-Chloroaniline 2000 μg/mL∣4-Nitroaniline 2000 μg/mL∣Aniline 2000 μg/mL∣Benzyl alcohol 2000 μg/mL∣Carbazole 2000 μg/mL∣Dibenzofuran 2000 μg/mL∣Pyridine 2000 μg/mL |