Learn More
Método 625.1 de la EPA, mezcla sustituta 1000 μg/mL en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Fluorophenol∣2-Nitrophenol-d4∣Aniline D5∣Nitrobenzene D5∣Phenol-d5∣Pyridine D5 |
| CAS | 367-12-4, 93951-78-1, 4165-61-1, 4165-60-0, 4165-62-2, 7291-22-7 |
| Nombres de analitos o componentes | 2-Fluorophenol∣2-Nitrophenol-d4∣Aniline D5∣Nitrobenzene D5∣Phenol-d5∣Pyridine D5 |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Methanol |
| Cantidad | 5 x 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 2-Fluorophenol 1000 μg/ml∣2-Nitrophenol-d4 1000 μg/ml∣Aniline D5 1000 μg/ml∣Nitrobenzene D5 1000 μg/ml∣Phenol-d5 1000 μg/ml∣Pyridine D5 1000 μg/ml |